Principaux documents
ENA024295219
Enamine
3-chloro-5-ethoxy-4-propoxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.7
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-5-ethoxy-4-propoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H15ClO3/c1-3-5-16-12-10(13)6-9(8-14)7-11(12)15-4-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
QZBKKPVUZGCHTN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09182
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09182