Principaux documents
ENA018105828
Enamine
5-amino-N,N-diethyl-2-methylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.34
Numéro MDL:
Iupac Name
5-amino-N,N-diethyl-2-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H18N2O2S/c1-4-13(5-2)16(14,15)11-8-10(12)7-6-9(11)3/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3
Clé InChI
FNVYRAFIYQFRAX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02146
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02146