Key Documents
ENA018105464
Enamine
N,N'-bis(4-phenoxyphenyl)propanediamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.48
Numéro MDL:
Iupac Name
N~1~,N~3~-bis(4-phenoxyphenyl)malonamide
Inchi Code
1S/C27H22N2O4/c30-26(28-20-11-15-24(16-12-20)32-22-7-3-1-4-8-22)19-27(31)29-21-13-17-25(18-14-21)33-23-9-5-2-6-10-23/h1-18H,19H2,(H,28,30)(H,29,31)
Clé InChI
KHHPHLOXCANWFJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01463
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01463