Key Documents
ENA018104631
Enamine
4-chloro-3-[(4-iodophenyl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.64
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-[(4-iodoanilino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H9ClINO4S/c14-11-6-1-8(13(17)18)7-12(11)21(19,20)16-10-4-2-9(15)3-5-10/h1-7,16H,(H,17,18)
Clé InChI
GSCDBKDBOKSHFU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00538
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00538