Principaux documents
ENA018104446
Enamine
2-hydroxy-5-[(4-methoxyphenyl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.33
Numéro MDL:
Pf
196-200
Iupac Name
2-hydroxy-5-[(4-methoxyanilino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO6S/c1-21-10-4-2-9(3-5-10)15-22(19,20)11-6-7-13(16)12(8-11)14(17)18/h2-8,15-16H,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
ZZQSRFASBWWWCX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00351
Melting Point
196-200
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00351