Principaux documents
CO1H324AB57C
CombiPhos Catalysts Inc
5-BROMO-4-CHLORO-6-CYCLOPROPYLPYRIMIDINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.08
Iupac Name
5-bromo-4-cyclopropyl-6-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2/c1-5-7(9)8(6-2-3-6)11-4-10-5/h4,6H,2-3H2,1H3
Clé InChI
YZUYGSULFGKNJB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US