Principaux documents
CO1H324AADE3
CombiPhos Catalysts Inc
methyl 5-bromo-2-(pyrrolidin-1-yl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.15
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-(1-pyrrolidinyl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H14BrNO2/c1-16-12(15)10-8-9(13)4-5-11(10)14-6-2-3-7-14/h4-5,8H,2-3,6-7H2,1H3
Clé InChI
RJTFAWJIRCCGDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US