Principaux documents
CO1H324A93F2
CombiPhos Catalysts Inc
4-Chloro-3-(tetrahydrofuran-3-yloxy)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.64
Iupac Name
4-chloro-3-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)pyridine
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c10-8-1-3-11-5-9(8)13-7-2-4-12-6-7/h1,3,5,7H,2,4,6H2
Clé InChI
ASVMHJFETYPOAZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US