Key Documents
COMH95E96275
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl 2-(((cyclohexylmethyl)amino)methyl)-5-hydroxypiperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.5
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl 2-(((cyclohexylmethyl)amino)methyl)-5-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C21H32N2O3/c24-20-12-11-19(14-22-13-17-7-3-1-4-8-17)23(15-20)21(25)26-16-18-9-5-2-6-10-18/h2,5-6,9-10,17,19-20,22,24H,1,3-4,7-8,11-16H2
Clé InChI
JHSAVRZCPOJXRC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2445
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2445