Principaux documents
COMH93D67D5C
Combi-Blocks, Inc.
Nonylphosphonic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.24
Numéro MDL:
Iupac Name
nonylphosphonic acid
Inchi Code
1S/C9H21O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(10,11)12/h2-9H2,1H3,(H2,10,11,12)
Clé InChI
OLGGYSFJQGDOFX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-6442
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-6442