Principaux documents
COMH30377594
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-6-(methoxymethyl)benzoic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.65
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-6-(methoxymethyl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO3.ClH/c1-13-5-6-3-2-4-7(10)8(6)9(11)12;/h2-4H,5,10H2,1H3,(H,11,12);1H
Clé InChI
VWHUXXOHQJQHSY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6351
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6351