Key Documents
COMH2F649D27
Combi-Blocks, Inc.
1-(2-Methyl-4-nitrophenyl)piperidin-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.27
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-methyl-4-nitrophenyl)-3-piperidinol
Inchi Code
1S/C12H16N2O3/c1-9-7-10(14(16)17)4-5-12(9)13-6-2-3-11(15)8-13/h4-5,7,11,15H,2-3,6,8H2,1H3
Clé InChI
FKVCIHPSYXPYPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2282
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2282