Principaux documents
COMH04237E7B
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-3-chloro-5-methyl-1h-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.45
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-3-chloro-5-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C4H4BrClN2/c1-2-3(5)4(6)8-7-2/h1H3,(H,7,8)
Clé InChI
CJPLPFWEQQWZAZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3563
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3563