Principaux documents
COMH042370F7
Combi-Blocks, Inc.
1-Piperazineacetamide, n-(4-methylphenyl)-, dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(piperazin-1-yl)-N-(p-tolyl)acetamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19N3O.2ClH/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-13(17)10-16-8-6-14-7-9-16;;/h2-5,14H,6-10H2,1H3,(H,15,17);2*1H
Clé InChI
NGCABQHMMMCXLD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0066
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0066