Principaux documents
COMH04235F35
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl [(3-methylphenyl)amino]acetate
250 MG
143.07 CHF
1 G
267.68 CHF
5 G
752.25 CHF
10 G
1 306.05 CHF
25 G
2 552.10 CHF
Réf. du fournisseur: QY-5510-250MG
143.07 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
143.07 CHF
1 G
267.68 CHF
5 G
752.25 CHF
10 G
1 306.05 CHF
25 G
2 552.10 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: QY-5510-250MG
143.07 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-toluidinoacetate
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-3-14-11(13)8-12-10-6-4-5-9(2)7-10/h4-7,12H,3,8H2,1-2H3
Clé InChI
JZCIUMVCWIEEQX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-5510
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-5510