Key Documents
COM514239240
Combi-Blocks, Inc.
N-Cbz-2-chloro-4-fluoro-3-methylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.72
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl (2-chloro-4-fluoro-3-methylphenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H13ClFNO2/c1-10-12(17)7-8-13(14(10)16)18-15(19)20-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3,(H,18,19)
Clé InChI
JRTLYTZVUVLJLI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4219
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4219