Key Documents
COM490023928
Combi-Blocks, Inc.
4-(3-Chlorobenzoyl)morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.67
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(3-chlorobenzoyl)morpholine
Inchi Code
1S/C11H12ClNO2/c12-10-3-1-2-9(8-10)11(14)13-4-6-15-7-5-13/h1-3,8H,4-7H2
Clé InChI
CDQHMXCLFRYRPM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-5427
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-5427