Principaux documents
COM456878650
Combi-Blocks, Inc.
2,3-Dichloro-4-(dimethoxymethyl)phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.9
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,3-dichloro-4-(dimethoxymethyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BCl2O4/c1-15-9(16-2)5-3-4-6(10(13)14)8(12)7(5)11/h3-4,9,13-14H,1-2H3
Clé InChI
RSFWGOSGFOXJIJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BC-1109
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BC-1109