Principaux documents
COM448686102
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-hydroxyadamantane-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.27
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (5R,7S)-3-hydroxytricyclo[3.3.1.1~3,7~]decane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H18O3/c1-15-10(13)11-3-8-2-9(4-11)6-12(14,5-8)7-11/h8-9,14H,2-7H2,1H3/t8-,9+,11+,12-
Clé InChI
BEBYNYCNFDDIFE-CDJYRKNRSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-0535
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-0535