Principaux documents
COM448685911
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 2-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]pyridine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.35
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(4-(methoxycarbonyl)phenyl)isonicotinate
Inchi Code
1S/C18H19NO4/c1-18(2,3)23-17(21)14-9-10-19-15(11-14)12-5-7-13(8-6-12)16(20)22-4/h5-11H,1-4H3
Clé InChI
NLLRSUQFHZDZOD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4689
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4689