Key Documents
COM448685074
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Benzyloxyphenyl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.33
Numéro MDL:
Iupac Name
4'-(benzyloxy)[1,1'-biphenyl]-2-ol
Inchi Code
1S/C19H16O2/c20-19-9-5-4-8-18(19)16-10-12-17(13-11-16)21-14-15-6-2-1-3-7-15/h1-13,20H,14H2
Clé InChI
ZUOHRQAGIOGVFC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1882
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-1882