Principaux documents
COM448684433
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.28
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 1-propyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c1-3-7-15-9-14-11-8-10(5-6-12(11)15)13(16)17-4-2/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3
Clé InChI
IIHMKGKXUJMFML-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9261
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9261