Principaux documents
COM448684325
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 7-bromo-1-methylbenzodiazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.1
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 7-bromo-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-13-5-12-8-4-6(10(14)15-2)3-7(11)9(8)13/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
GMQSAUSZCHGSSN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9099
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9099