Principaux documents
COM448668363
Combi-Blocks, Inc.
2-Butene-1,4-diylbutyrate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.29
Numéro MDL:
Iupac Name
(2E)-4-(butyryloxy)-2-butenyl butyrate
Inchi Code
1S/C12H20O4/c1-3-7-11(13)15-9-5-6-10-16-12(14)8-4-2/h5-6H,3-4,7-10H2,1-2H3/b6-5+
Clé InChI
OGJKSGMVEHGEKF-AATRIKPKSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-7071
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QH-7071