Key Documents
COM448655112
Combi-Blocks, Inc.
1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.89
Numéro MDL:
Iupac Name
1,5-dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane
Inchi Code
1S/C5H4Br2F6/c6-1-3(8,9)5(12,13)4(10,11)2-7/h1-2H2
Clé InChI
QMSMXOXREPKYSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-1522
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-1522