Principaux documents
COM448631705
Combi-Blocks, Inc.
4-(4-Bromobenzyloxy)oxane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.15
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(4-bromobenzyl)oxy]tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C12H15BrO2/c13-11-3-1-10(2-4-11)9-15-12-5-7-14-8-6-12/h1-4,12H,5-9H2
Clé InChI
UEZOWZMPPATEKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2700
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2700