Key Documents
COM448623153
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-(N-isopropylmethanesulfonamido)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.34
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-(N-isopropylmethylsulfonamido)benzoate
Inchi Code
1S/C12H17NO4S/c1-9(2)13(18(4,15)16)11-7-5-10(6-8-11)12(14)17-3/h5-9H,1-4H3
Clé InChI
XVZINPUOUPOQAV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1184
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1184