Principaux documents
COM448622405
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.24
Numéro MDL:
Iupac Name
4'-fluoro-3'-methoxy[1,1'-biphenyl]-2-amine
Inchi Code
1S/C13H12FNO/c1-16-13-8-9(6-7-11(13)14)10-4-2-3-5-12(10)15/h2-8H,15H2,1H3
Clé InChI
JTRHYQHOKRFSIG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0030
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0030