Key Documents
COM448622207
Combi-Blocks, Inc.
6,7-Difluoro-1-methyl-1,3-benzimidazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.15
Numéro MDL:
Iupac Name
6,7-difluoro-1-methyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C8H6F2N2/c1-12-4-11-6-3-2-5(9)7(10)8(6)12/h2-4H,1H3
Clé InChI
PFYZSWKRVVPXTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0293
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0293