Principaux documents
COM448620872
Combi-Blocks, Inc.
N-(Furan-2-ylmethyl) 4-bromo-3-trifluoromethylbenzenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.17
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-N-(2-furylmethyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H9BrF3NO3S/c13-11-4-3-9(6-10(11)12(14,15)16)21(18,19)17-7-8-2-1-5-20-8/h1-6,17H,7H2
Clé InChI
KZZVCZPJQLDWLR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6463
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6463