Principaux documents
COM448620707
Combi-Blocks, Inc.
5-(3-Chlorophenyl)oxazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.62
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(3-chlorophenyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClNO3/c11-7-3-1-2-6(4-7)9-8(10(13)14)12-5-15-9/h1-5H,(H,13,14)
Clé InChI
UHZDXZWJFQEEFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6233
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6233