Principaux documents
COM448620487
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 4-(4-bromo-3-chlorophenyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.69
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-bromo-3-chlorophenyl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H20BrClN2O2/c1-15(2,3)21-14(20)19-8-6-18(7-9-19)11-4-5-12(16)13(17)10-11/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
Clé InChI
JVVHFRBGIZXIKL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4217
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4217