Principaux documents
COM448618218
Combi-Blocks, Inc.
5-Cyano-2-hydroxyphenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.94
Numéro MDL:
Iupac Name
5-cyano-2-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BNO3/c9-4-5-1-2-7(10)6(3-5)8(11)12/h1-3,10-12H
Clé InChI
QXWBHAJKEPWEBD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-2316
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?FA-2316