Principaux documents
COM448617481
Combi-Blocks, Inc.
4-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.24
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H11N3/c1-9-7-10(2)15(14-9)12-5-3-11(8-13)4-6-12/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
BTXLPDNFEZIQBZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5224
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5224