Key Documents
COM448616397
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoroacetamido)phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.84
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-bromo-2-fluoro-3-(2,2,2-trifluoroacetamido)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H5BBrF4NO3/c10-3-1-4(9(17)18)6(11)5(2-3)15-7(16)8(12,13)14/h1-2,17-18H,(H,15,16)
Clé InChI
LDSFTZCDVJAKJK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BC-1051
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BC-1051