Principaux documents
COM448612140
Combi-Blocks, Inc.
2-Nitro-6-(trifluoromethoxy)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.11
Numéro MDL:
Iupac Name
2-nitro-6-(trifluoromethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C7H4F3NO4/c8-7(9,10)15-5-3-1-2-4(6(5)12)11(13)14/h1-3,12H
Clé InChI
UVLZLZHRZNVVGL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2878
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-2878