Key Documents
CIAH98D1E889
ChemScene LLC (Preferred Partner)
TFA-ap-dC
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.29
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(3-(4-amino-1-((2R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-5-yl)prop-2-yn-1-yl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Inchi Code
1S/C14H15F3N4O5/c15-14(16,17)12(24)19-3-1-2-7-5-21(13(25)20-11(7)18)10-4-8(23)9(6-22)26-10/h5,8-10,22-23H,3-4,6H2,(H,19,24)(H2,18,20,25)/t8?,9-,10-/m1/s1
Clé InChI
OKLUSVKQOCPUNW-VXRWAFEHSA-N
Température de stockage
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/115899-38-2.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0149680.pdf