Principaux documents
CIAH98ABF66A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Bromo-8-fluoroisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.05
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
300.7+-22.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
4-bromo-8-fluoroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-8-5-12-4-7-6(8)2-1-3-9(7)11/h1-5H
Clé InChI
UHILZFOAYBIJLR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1404367-17-4.html
Boiling point
300.7+-22.0 C at 760 mmHg
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0186964.pdf