Principaux documents
CIAH987F183E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
6-Bromo-8-fluoro-1H-quinolin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.05
Numéro MDL:
Point d'ébullition
368.7+-37.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
6-bromo-8-fluoro-4(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C9H5BrFNO/c10-5-3-6-8(13)1-2-12-9(6)7(11)4-5/h1-4H,(H,12,13)
Clé InChI
WDEWJCNNJOEGHB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1019016-22-8.html
Boiling point
368.7+-37.0 C at 760 mmHg
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0060286.pdf