Principaux documents
CIAH987EDD21
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.22
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(4-aminophenyl)pyrrolidin-2-one
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c11-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(13)12-6-8/h1-4,8H,5-6,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
KHWGWQQVNONIPZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/22518-24-7.html
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0432816.pdf