Principaux documents
C12H94457AC9
Chemcia Scientific, LLC
6-Bromo-7-fluoro-3-iodo-imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.98
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 6-bromo-7-fluoro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H7BrFIN2O2/c1-2-17-10(16)8-9(13)15-4-5(11)6(12)3-7(15)14-8/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
AFEHIDBGTQYTEB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11803
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11803