Principaux documents
C12H316CF08A
Chemcia Scientific, LLC
2-(3,5-Dibromo-phenyl)-ethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.96
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3,5-dibromophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8Br2O/c9-7-3-6(1-2-11)4-8(10)5-7/h3-5,11H,1-2H2
Clé InChI
KDZNJKNFSLPZJC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6370
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6370