Key Documents
C12H316CE9B6
Chemcia Scientific, LLC
3-Cyclopropoxy-benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(cyclopropyloxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H9NO/c11-7-8-2-1-3-10(6-8)12-9-4-5-9/h1-3,6,9H,4-5H2
Clé InChI
NVBGCWUMVIHESK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Liquid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2628
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2628