Principaux documents
C12H316CE916
Chemcia Scientific, LLC
6-Benzyl-5,6,7,8-tetrahydro-pyrido[4,3-d]pyrimidin-2-ylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.31
Numéro MDL:
Iupac Name
6-benzyl-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C14H16N4/c15-14-16-8-12-10-18(7-6-13(12)17-14)9-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,8H,6-7,9-10H2,(H2,15,16,17)
Clé InChI
ORTCKHSUDJFKQL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2045
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2045