Principaux documents
C12H316CE805
Chemcia Scientific, LLC
7-Bromo-2,6-dimethyl-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.14
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-2,6-dimethylthieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylamine
Inchi Code
1S/C8H8BrN3S/c1-3-5(9)6-7(13-3)8(10)12-4(2)11-6/h1-2H3,(H2,10,11,12)
Clé InChI
ZDPDZMBXDAMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=363
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=363