Principaux documents
C12H316CE5F6
Chemcia Scientific, LLC
5-Bromo-2-methyl-pyridin-4-ylamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.5
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-methylpyridin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7BrN2.ClH/c1-4-2-6(8)5(7)3-9-4;/h2-3H,1H3,(H2,8,9);1H
Clé InChI
SLZIJZBBYPLYNW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
0-5C
Salt Data
HCl
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1653
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1653