Principaux documents
CH4H5F6D8908
ChemBridge Corporation
3-(5-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)propan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.18
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(5-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-1-propanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N3.2ClH/c1-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)3-2-6-12;;/h4-5,7H,2-3,6,12H2,1H3,(H,13,14);2*1H
Clé InChI
ZFPQNWQLDSROCX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4003364
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4003364_sds.pdf