Principaux documents
CH4721366988
ChemBridge Corporation
2-(2-methoxy-3-pyridinyl)ethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-methoxy-3-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-11-8-7(4-6-10)3-2-5-9-8/h2-3,5,10H,4,6H2,1H3
Clé InChI
RHBRKXDRHSBKSZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4067982
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4067982_sds.pdf