Principaux documents
CH4424851040
ChemBridge Corporation
{1-[3-(4-chlorophenyl)-1-adamantyl]ethyl}amine sulfate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.93
Numéro MDL:
Iupac Name
1-((1s,3r,5R,7S)-3-(4-chlorophenyl)adamantan-1-yl)ethan-1-amine sulfate
Inchi Code
1S/C18H24ClN.H2O4S/c1-12(20)17-7-13-6-14(8-17)10-18(9-13,11-17)15-2-4-16(19)5-3-15;1-5(2,3)4/h2-5,12-14H,6-11,20H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
YNWZYRYFQJLUIS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
0.5H2SO4
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4100092
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4100092_sds.pdf