Principaux documents
CH4424848208
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.66
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methyl(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-8-6-7-4-2-3-5-9-7;/h7-8H,2-6H2,1H3;1H
Clé InChI
KWDBVPCCEURKSK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4088030
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4088030_sds.pdf